Läs mer
Bromfenac Methyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30050519
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050519 25 mg
1 options
Produktkod. 30050519 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3532.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bromfenac Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromfenac Methyl Ester
CAS 2445168-29-4
Analyt- eller komponentnamn Bromfenac Methyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 Br N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Bromfenac Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H14BrNO3/c1-21-14(19)9-11-3-2-4-13(15(11)18)16(20)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-8H,9,18H2,1H3
LEDER COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N
IUPAC-namn methyl 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 348.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 347.0157 g/mol