Läs mer
Bromfenac Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromfenac Methyl Ester |
| CAS | 2445168-29-4 |
| Molekylformel | C16 H14 Br N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Bromfenac Methyl Ester, Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, methyl ester (ACI), Methyl 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14BrNO3/c1-21-14(19)9-11-3-2-4-13(15(11)18)16(20)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-8H,9,18H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccc(Br)cc2)c1N |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.19 |
| Formel vikt | 347.0157 |