Läs mer
Bromfenac Sodium Sesquihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Bromfenac Sodium Sesquihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromfenac Sodium Sesquihydrate |
| CAS | 120638-55-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromfenac Sodium Sesquihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | 2 C15 H11 Br N O3 . 2 Na . 3 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Bromfenac Sodium Sesquihydrate, Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, sodium salt, hydrate (2:2:3), Benzeneacetic acid, 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)-, monosodium salt, hydrate (2:3) (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H12BrNO3.2Na.3H2O/c2*16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;;;;;/h2*1-7H,8,17H2,(H,18,19);;;3*1H2/q;;2*+1;;;/p-2 |
| LEDER | O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1c(CC(=O)[O-])cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2.Nc3c(CC(=O)[O-])cccc3C(=O)c4ccc(Br)cc4 |
| IUPAC-namn | disodium;2-[2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetate;trihydrate |
| Visa mer |