Läs mer
Bromfenaknatrium, Thermo Scientific™
Produktkod. 17525565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Produktkod. 17525565
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 91714-93-1
Molekylformel C15H11BrNNaO3
Molekylvikt (g/mol) 356.15
MDL-nummer MFCD03701673
InChI-nyckel HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natrium-2-[2-amino-3-(4-brombensoyl)fenyl]acetat
LEDER [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromfenac sodium
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Available
Fysisk form Pulver
Färg Gul till orange
Kvantitet 1 g