Läs mer
Bromfenaknatrium, Thermo Scientific™
Produktkod. 17535565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17535565 250 mg
17525565 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17535565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468922500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 91714-93-1
Molekylformel C15H11BrNNaO3
Molekylvikt (g/mol) 356.15
MDL-nummer MFCD03701673
InChI-nyckel HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natrium-2-[2-amino-3-(4-brombensoyl)fenyl]acetat
LEDER [Na+].NC1=C(CC([O-])=O)C=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromfenac sodium
Förpackning Glasflaska
Analyscertifikat Tillgänglig
Fysisk form Pulver
Färg Gul till orange