Läs mer
Bromhexine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
A mucolytic agent
1713.70 SEK - 5129.97 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 611-75-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C14H21Br2ClN2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.59 |
| MDL-nummer | MFCD00056626 |
| InChI-nyckel | SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v |
| PubChem CID | 5702220 |
| ChEBI | CHEBI:31303 |
| IUPAC-namn | hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride |
| LEDER | [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15495689
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63451.22 |
100g |
1713.70 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15405699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63451.36 |
500g |
5129.97 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 611-75-6 | |
| 412.59 | |
| SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N | |
| 5702220 | |
| hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride |
| C14H21Br2ClN2 | |
| MFCD00056626 | |
| bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v | |
| CHEBI:31303 | |
| [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N |
Specifikationer
| Bromhexine hydrochloride | |
| C14H21Br2ClN2 | |
| 4848376 | |
| bromhexine hydrochloride, bromhexine hcl, auxit, bisolvon, broncokin, viscolyt, bromohexine hydrochloride, bromhexine chloride, quentan, unii-yc2zom3z8v | |
| [H+].[Cl-].CC(N)(C1CCCCC1)C1=CC(Br)=CC(Br)=C1N | |
| 412.59 | |
| CHEBI:31303 | |
| ≥98% |
| 611-75-6 | |
| MFCD00056626 | |
| 14,1391 | |
| SXIVGYTWSVJOLM-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen 2-(1-amino-1-cyclohexylethyl)-4,6-dibromoaniline chloride | |
| 5702220 | |
| 412.6 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 210-280-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XS9950000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures