Läs mer
Bromhexine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Bromhexine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromhexine hydrochloride |
| CAS | 611-75-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromhexine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H20 Br2 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 2-amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine monohydrochloride, Auxit, Bisolvon, Bisolvon hydrochloride, Bromhexine chloride, Bromhexine hydrochloride, Bromhexine monohydrochloride, Cyclohexylmethyl(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, N-Cyclohexyl-N-methyl-N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)ammonium chloride, Ophtosol, Quentan, Toluene-alpha,2-diamine, 3,5-dibromo-Nalpha-cyclohexyl-Nalpha-methyl-, monohydrochloride (8CI), Nalpha-Cyclohexyl-Nalpha-methyl-3,5-dibromotoluene-alpha,2-diamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2,4-dibromo-6-[[cyclohexyl(methyl)amino]methyl]aniline;hydrochloride |
| Visa mer |