Läs mer
Bromhexine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromhexine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 409.976 |
| Procent renhet | >95% |