Läs mer
Bromhexine N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 17999804
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17999804 100 mg
1 options
Produktkod. 17999804 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0065.09
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Bromhexine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromhexine N-Oxide
CAS 2724689-57-8
Analyt- eller komponentnamn Bromhexine N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H20 Br2 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bromhexine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C14H20Br2N2O/c1-18(19,12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3
LEDER C[N+]([O-])(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
IUPAC-namn N-[(2-amino-3,5-dibromophenyl)methyl]-N-methylcyclohexanamine oxide
Molekylvikt (g/mol) 392.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 389.9942 g/mol