Läs mer
Bromid-bromat, 0,05 mol/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11339883
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339883 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11339883 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer BR00701000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys. Scharlab Bromid-Bromat, 0,05mol/l Lösning framställs enligt ASTM D5776-99.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av en natriumtiosulfat-standardlösning, som också kontrollerades mot Scharlaus kaliumjodat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: Br- / BrO 3 -
  • Faktor: 0,999 1,–001
Specifikationer
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Molekylformel Br- / BrO3-
Kvalitet ASTM
Densitet ∼1.018g/cm3
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromid-bromatlösning 0,05 mol/ (0,1 N)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromate