Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromide bromate Standard Solution |
| CAS | 7732-18-5, 7758-02-3, 7758-01-2 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| InChI-nyckel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O |
| IUPAC-namn | vatten |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.05M |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- bromide bromate standard solution
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide