Läs mer
Bromidbromatstandardlösning, 0,25 M, Solstice
Produktkod. 15614780
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15614780 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15614780 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 350071L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-02-2027
Volymetrisk, 0,25 M Br2 (0,5 N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromide bromate Standard Solution
CAS 7758-02-3, 7758-01-2, 7732-18-5
Kvantitet 1 L
Molekylformel BrK
MDL-nummer MFCD00011358
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[Br-]
IUPAC-namn kaliumbromid
Molekylvikt (g/mol) 119.00
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25M
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromide bromate Standard Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate