Läs mer
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17987134
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987134 100 ml
17989054 500 ml
17979054 250 ml
17979134 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17987134 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGIBR100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromide
CAS 24959-67-9
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnamn Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Br-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Br−
LEDER [Br-]
IUPAC-namn Bromide
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 79.9
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 79.9 g/mol