Läs mer
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17977584
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
17977584 500 ml
1 options
Produktkod. 17977584 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGI1PBR500
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Bromide (from KBr) Standard: Br- @ 10000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromide
CAS 24959-67-9
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Br-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Br−
LEDER [Br-]
IUPAC-namn Bromide
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 79.9
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 79.9 g/mol