Läs mer
Bromide (from NH4Br) Standard: Br- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Bromide (from NH4Br) Standard: Br- @ 10000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromide |
| CAS | 24959-67-9 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnamn | Bromide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Br- |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Br− |
| LEDER | [Br-] |
| IUPAC-namn | Bromide |
| Visa mer |