Läs mer
Mettler Toledo™ Bromidjonselektiv elektrod
Produktkod. 10159750
Change view
Material:
Solid State-membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10159750 Solid State-membran Varje
1 options
Produktkod. 10159750 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13880.00 SEK
    11830.82 SEK / Paket med 1
    Save 2049.18 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Material Solid State-membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
pH-intervall 2 till 13