Läs mer
Mettler Toledo™ Bromidmembransats
Produktkod. 10340852
Change view
Material:
Solid State-membran
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10340852 Solid State-membran 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10340852 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7695.00 SEK
    6545.74 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1149.26 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) I guldbromid ISE med 3 membran
Material Solid State-membran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C
pH-intervall 2 till 13