Läs mer
Bromid QC-prov, avloppsvattenstandard, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15698215 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698215 2 mL 2ml
1 options
Produktkod. 15698215 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 769
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Bromid Vattenförorening QC-prov för användning med jonkromatografi eller kolorimetriska metoder, 15 mL, SPEX CertiPrep™
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
  • Bromid QC-prov
  • QC-prov för avloppsvattenanalys
  • 15 ml volym
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromide QC Sample
Namnnotering Yields up to 1L after dilution
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Kvantitet 2 mL
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning