Läs mer
Bromidstandard för jonkromatografi, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15648225 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15648225 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
1 options
Produktkod. 15648225 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASBR92Y
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Br-1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7647-15-6 , 7732-18-5
Molekylformel BrNa
Molekylvikt (g/mol) 102.89
MDL-nummer MFCD00003475
InChI-nyckel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-namn natriumbromid
LEDER [Na+].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromide Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik Ion Chromatography
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 125 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL Br-
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning