missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromindione, MedChemExpress

Produktkod. 16498506
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498506 100 mg 100mg
16444507 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16498506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0917

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Bromindione is a potent, long-acting, inandione-derived, oral anticoagulant compound.

Bromindione is a potent, long-acting, inandione-derived, oral anticoagulant compound.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bromindione
CAS 1146-98-1
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9BrO2
Kvantitet 100 mg
Synonym Fluidane Halinone
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (830.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(Br)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 301.13
Formel vikt 301.13
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.