Läs mer
Bromindione, MedChemExpress
Produktkod. p-200096913
Encompass_Preferred
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. 16444507
Brand: Medchem Express HYB091750mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bromindione is a potent, long-acting, inandione-derived, oral anticoagulant compound.
Bromindione is a potent, long-acting, inandione-derived, oral anticoagulant compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromindione
CAS 1146-98-1
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H9BrO2
Kvantitet 50 mg
Synonym Fluidane Halinone
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (830.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C2=CC=C(Br)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 301.13
Formel vikt 301.13
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.