Läs mer
Brom, 99,5+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11974071 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974071 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11974071 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445871000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 7726-95-6 | Br | 79,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 58,7 °C
Kemiskt namn eller material Bromine
Smältpunkt -7,2 °C
Namnnotering 1M-lösning i trimetylfosfat
CAS 7726-95-6
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Densitet 3.111, 3.1110g/mL
Analysprocentintervall 99,5 % min. (Iodometri)
Molekylformel Br
Linjär formel Br2
Merck Index 15,1401
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 35 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i Concd HCL, AQ Solner av bromider, fritt lösliga i alkohol, eter, CHCL3, CCL4, CS2
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-]
IUPAC-namn molekylärt brom
Molekylvikt (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formel vikt 159.82
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.