Läs mer
Bromine, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Liquid, Fisher Chemical™
Produktkod. 11473533 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473533 500 mL 500ml
11463533 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473533 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4050/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7726-95-6
Molekylformel Br
Molekylvikt (g/mol) 79.91
MDL-nummer 10896
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn bromide
LEDER [Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 58.7°C
Smältpunkt -7.2°C
Färg Brown-Red
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 159.82g/mol
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Ångtryck 230mbar at 20°C
Densitet Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.