Läs mer
Bromine, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Liquid, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072869 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 11463533
Brand: Fisher Chemical B/4050/PB05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 7726-95-6
Molekylformel Br
Molekylvikt (g/mol) 79.91
MDL-nummer 10896
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn bromide
LEDER [Br-]
Specifications
Kokpunkt 58.7°C
Smältpunkt -7.2°C
Färg Brown-Red
Fysisk form Liquid
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 159.82g/mol
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Ångtryck 230mbar at 20°C
Densitet Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bromine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.