Läs mer
Brom, 99,6 %, för analys
Produktkod. 10442391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10442391 25 mL 25ml
10062600 250 mL 250ml
10531451 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10442391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196660250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.68 SEK
    599.65 SEK / 25ml
    Save 68.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7726-95-6 | Br | 79,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7726-95-6
Molekylformel Br
Molekylvikt (g/mol) 79.91
MDL-nummer MFCD00010896
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
LEDER [Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 58,7 °C
Kemiskt namn eller material Bromine
Smältpunkt -7,2 °C
Namnnotering P.A.
Kvantitet 25 mL
Analysprocentintervall 99,5 % min. (Iodometri)
Linjär formel Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Merck Index 15, 1401
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 35 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i konsens HCL, aq-solner av bromider, fritt lösliga i alkohol, eter, chcl3, ccl4, cs2
IUPAC-namn molekylärt brom
Formel vikt 159.82
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Densitet 3.111, 3.1110g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.