Läs mer
Brom (bromid-bromat) lösning, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15663520 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
2 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15663520 2 L 2 L
15673520 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15663520 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3186982L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,05 M Br2 (0,1N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00143870
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromine (Bromide-Bromate) Solution
Kvantitet 2 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Densitet 1.005g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide