Läs mer
Bromkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,05 M Br2, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromine concentrate |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| MDL-nummer | MFCD00010896 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 159,81 g/mol |
| Densitet | 1,307 g/ml vid 25 °C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bromine concentrate
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H350-Kan orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, Potassium bromide