Specifikationer
| Kokpunkt | 58,7 °C |
| Smältpunkt | -7,2 °C |
| Färg | Brun-röd |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 159,82 g/mol |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Ångtryck | 230 mbar vid 20 °C |
| Densitet | Ångtäthet: 5,51 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bromine
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .