Läs mer
Brom, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072868 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10510721
Brand: Fisher Chemical B/4000/PB05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7726-95-6
Molekylformel Br
Molekylvikt (g/mol) 79.91
MDL-nummer 10896
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn bromid
LEDER [Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 58.7°C
Smältpunkt -7.2°C
Färg Brun-röd
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 mL
Formel vikt 159.82g/mol
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 230mbar at 20°C
Densitet Vapor Density: 5.51