Läs mer
Bromvätska, 99,8 %
Produktkod. 15420977
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15420977 1 kg 1kg
15400977 25 g 25g
15410977 250 g 250g
15430977 5 x 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15420977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000905.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3019.23 SEK
    2477.65 SEK / 1kg
    Save 541.58 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7726-95-6 | Br | 79,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7726-95-6
Molekylformel Br
Molekylvikt (g/mol) 79.91
MDL-nummer MFCD00010896
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
LEDER [Br-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Bromine
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.8%
Densitet 3,1 g/cm3
IUPAC-namn molekylärt brom
Formel vikt 159.81
Procent renhet 99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bromine liquid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.