Learn More
Bromine liquid, 99.8%
Artikelnummer. 15420977
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15420977 1 kg 1kg
15400977 25 g 25g
15410977 250 g 250g
15430977 5 x 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15420977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000905.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3019.23 SEK
    2477.65 SEK / 1kg
    Save 541.58 SEK
    17% Av
 Restricted Item
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7726-95-6
Molecular Formula Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
MDL Number MFCD00010896
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Tekniske data
Physical Form Liquid
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99.8%
Density 3.1g/cm3
IUPAC Name molecular bromine
Formula Weight 159.81
Percent Purity 99.8%
Chemical Name or Material Bromine
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine liquid
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Faresætning
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
Sikkerhedssætning
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.