Läs mer
Bromine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15870791
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870791 1 L 1 L
15860791 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15870791 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8201711000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7726-95-6
Molekylvikt (g/mol) 159.81
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromine
Smältpunkt -7.3°C
Kokpunkt 58.8°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00010896
Synonym Bromine, Bromine
Densitet 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid)
Kvantitet 1 L