missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromine, Supelco™
Beskrivning
99.9999 Suprapur™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 58.8°C/1013 hPa |
| Smältpunkt | -7.3°C |
| CAS | 7726-95-6 |
| Kvantitet | 250 mL |
| MDL-nummer | MFCD00010896 |
| Synonym | Bromine, Bromine |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.81 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?