Läs mer
Bromine, Supelco™
Produktkod. 15854150
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854150 250 mL 250ml
15844150 50 mL 50ml
15807050 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15854150 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1019480250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
for analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7726-95-6
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 159.81
Specifikationer
Kokpunkt 58.8°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Bromine
Smältpunkt -7.3°C
Kvantitet 250 mL
MDL-nummer MFCD00010896
Synonym Bromine, Bromine
Densitet 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid)