missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bromine, Supelco™

Produktkod. 15887040
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15887040 1 L 1 L
15877040 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15887040 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1019451000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Extra pure

extra pure

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7726-95-6
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 159.81

Specifikationer

Kokpunkt 58.8°C/1013 hPa
Smältpunkt -7.3°C
Kvantitet 1 L
MDL-nummer MFCD00010896
Synonym Bromine, Bromine
Densitet 3.12 g/cm3 at 20°C (Liquid)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.