Läs mer
Bromvatten, mättat, Chem-Lab
Produktkod. 13278293
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
GVB
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13278293 1 L GVB 1 L
1 options
Produktkod. 13278293 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.0211.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 SEK
    639.86 SEK / 1 L
    Save 182.14 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Mättad bromlösning för laboratoriebruk, ASTM-D-129
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromine
CAS 7726-95-6
Molekylformel Br
UN-nummer UN1744
Synonym bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
InChI-nyckel CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Br-]
IUPAC-namn molekylärt brom
Molekylvikt (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formel vikt 159,81 g/mol
Förpackning GVB
Densitet 1.02g/mL
Kvantitet 1 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bromine water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromine