Läs mer
Bromisoval, MedChemExpress
Produktkod. 16472369
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472369 1 g
1 options
Produktkod. 16472369 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2113
MedChemExpress Bromisoval has anti-inflammatory effects.
Bromisoval has anti-inflammatory effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromisoval
CAS 496-67-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H11BrN2O2
Kvantitet 1 g
Synonym Bromovalerylurea
Löslighetsinformation DMSO : 300 mg/mL (1344.87 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CC(C)C(Br)C(NC(N)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 223.07
Formel vikt 223.07
Procent renhet 99.48%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation