Läs mer
Bromkal 73-5PE, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromkal 73-5PE |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Br5O/c10-3-6(12)4-15-9-7(13)1-5(11)2-8(9)14/h1-2,6H,3-4H2 |
| Formel vikt | 525.6414 |