Läs mer
Bromkresolgrün för PANPEHA indikatorpapper, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
2,5 l
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromkresolgrün |
| Smältpunkt | -115°C (The physical data is that of the main component) |
| Kokpunkt | 78°C to 79°C (1013 hPa) (The physical data is that of the main component) |
| UN-nummer | UN1170 |
| Kvantitet | 2,5 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bromkresolgrün für PANPEHA-Indikatorpapier
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, butanone, Bromocresol green