Läs mer
Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-Alpha-D-glukuronsyra metyl, TRC
Produktkod. 30345781
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345781 100 mg
1 options
Produktkod. 30345781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB688353100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 103674-69-7
Molekylformel C28 H23 Br O9
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC-namn metyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoyloxi-6-bromooxan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 583.38
Formel vikt 582.0525