missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bromo 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -b-D-glucopyranosyl)-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromo 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -b-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 23202-66-6 |
| Molekylformel | C26H35BrO17 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranosyl Bromide Triacetate, Acetobromolaminaribiose |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35BrO17/c1-10(28)35-8-17-19(37-12(3)30)21(23(25(27)42-17)40-15(6)33)44-26-24(41-16(7)34)22(39-14(5)32)20(38-13(4)31)18(43-26)9-36-11(2)29/h17-26H,8-9H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-diacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)-6-bromooxan-4-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 699.45 |
| Formel vikt | 698.1058 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?