Produktkod. 10338970
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Produktkod.
10338970
5g; Glass bottle
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
10338970
Leverantör
Thermo Scientific Acros
Leverantörsnummer
303580050
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
α-Bromo-2, 4-difluorotoluene
CAS
23915-07-3
CAS Min %
97.5
CAS Max %
100.0
Färg
Yellow
Densitet
1.6100g/mL
Flampunkt
39°C
Infrarött spektrum
Authentic
Analysprocentintervall
98%
Förpackning
Glass bottle
Molekylformel
C7H5BrF2
Linjär formel
F2 C6 H3 CH2 Br
Brytningsindex
1.5240 to 1.5260
MDL-nummer
MFCD00011649
Kvantitet
5 g
Synonym
2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,4-difluoro, 2,4-difluoro benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluoro-benzene, 2-chloromethyl quinoline hcl salt, fr cf d1e, pubchem4911
InChI-nyckel
IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
LEDER
C1=CC(=C(C=C1F)F)CBr
IUPAC-namn
1-(bromomethyl)-2,4-difluorobenzene
Molekylvikt (g/mol)
207.018
PubChem CID
90297
Formel vikt
207.02
Procent renhet
98%
Fysisk form
Liquid
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .