Produktkod. 10195460
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Förpackning:
Glass bottle
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
10195460
10 g
Glass bottle
10g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
10195460
Leverantör
Thermo Scientific Acros
Leverantörsnummer
311550100
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
α-Bromo-2, 5-difluorotoluene
Namnnotering
98%
CAS
85117-99-3
CAS Min %
97.5
CAS Max %
100.0
Färg
Yellow
Infrarött spektrum
Authentic
Analysprocentintervall
98%
Förpackning
Glass bottle
Molekylformel
C7H5BrF2
Linjär formel
FC6 H3 CHBr
Brytningsindex
1.5246 to 1.5266 (20°C, 589nm)
MDL-nummer
MFCD00009897
Kvantitet
10 g
Synonym
2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
InChI-nyckel
ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER
FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
IUPAC-namn
2-(bromomethyl)-1,4-difluorobenzene
Molekylvikt (g/mol)
207.02
PubChem CID
522830
Formel vikt
207.02
Procent renhet
≥97.5%
Fysisk form
Liquid
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .