Läs mer
Bromo-2'-nitroacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromo-2'-nitroacetophenone |
| CAS | 6851-99-6 |
| Molekylformel | C8 H6 Br N O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone, 2-Nitrophenacyl Bromide, NSC 54389, o-Nitrophenacyl Bromide, alpha-Bromo-2-nitroacetophenone, alpha-Bromo-o-nitroacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(2-nitrophenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.042 |
| Formel vikt | 242.953 |