Läs mer
alfa-Bromo-p-toluinsyra, 97 %
Produktkod. 13478408 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13478408 250 g Glasflaska 250g
10478130 10 g Glasflaska 10g
10183800 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13478408 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170402500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6232-88-8
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00002567
InChI-nyckel CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
IUPAC-namn 4-(brommetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Bromo-p-toluic Acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 223,0 °C till 227,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrCH2C6H4CO2H
Kvantitet 250 g
UN-nummer 3261
Beilstein 09,I,195
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 215.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Bromo-p-toluic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.