Läs mer
Bromo-Peg3-Bromid, TRC
Produktkod. 30332683
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30332683 50 mg
1 options
Produktkod. 30332683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB80054050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromo-Peg3-Bromide
CAS 31255-10-4
Molekylformel C6H12O2Br2
Kvantitet 50 mg
Synonym Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)-
InChI formel InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
LEDER BrCCOCCOCCBr
IUPAC-namn 1,2-bis(2-bromotoxi)etan
Molekylvikt (g/mol) 275.96
Formel vikt 273.9204