Läs mer
Bromo-Peg3-Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromo-Peg3-Bromide |
| CAS | 31255-10-4 |
| Molekylformel | C6H12O2Br2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2 |
| LEDER | BrCCOCCOCCBr |
| IUPAC-namn | 1,2-bis(2-bromoethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.96 |
| Formel vikt | 273.9204 |