Läs mer
Bromo-PEG5-bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-bromide |
| CAS | 67705-77-5 |
| Molekylformel | C12 H24 Br2 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-bromide, 1,17-Dibromo-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24Br2O5/c13-1-3-15-5-7-17-9-11-19-12-10-18-8-6-16-4-2-14/h1-12H2 |
| LEDER | BrCCOCCOCCOCCOCCOCCBr |
| IUPAC-namn | 1-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]-2-[2-[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.12 |
| Formel vikt | 405.999 |