Läs mer
Brom(pentyl)trifenylfosforan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromo(pentyl)triphenylphosphorane |
| CAS | 21406-61-1 |
| Molekylformel | C23H26P • Br |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Amyltriphenylphosphonium Bromide, Pentyltriphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26P.BrH/c1-2-3-13-20-24(21-14-7-4-8-15-21,22-16-9-5-10-17-22)23-18-11-6-12-19-23;/h4-12,14-19H,2-3,13,20H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-] |
| IUPAC-namn | pentyltriphenylfosfoniumbromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.33 |
| Formel vikt | 413.1 |