Läs mer
Brom(pentyl)trifenylfosforan, TRC
Produktkod. 30337038
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30337038 500 mg
1 options
Produktkod. 30337038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB699483500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromo(pentyl)triphenylphosphorane
CAS 21406-61-1
Molekylformel C23H26P • Br
Kvantitet 500 mg
Synonym Amyltriphenylphosphonium Bromide, Pentyltriphenylphosphonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C23H26P.BrH/c1-2-3-13-20-24(21-14-7-4-8-15-21,22-16-9-5-10-17-22)23-18-11-6-12-19-23;/h4-12,14-19H,2-3,13,20H2,1H3;1H/q+1;/p-1
LEDER CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
IUPAC-namn pentyltriphenylfosfoniumbromid
Molekylvikt (g/mol) 413.33
Formel vikt 413.1